Learn More
MP Biomedicals™ Bande adhésive pour microplaques
Adapté à toutes les microplaques pour le stockage à court et à long terme, assurant un joint étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation.
Brand: MP Biomedicals™ 097742000
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Acétate | |
À l’unité | |
Adapté à toutes les microplaques pour le stockage à court et à long terme, assurant un joint étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation | |
Bande adhésive pour microplaques |