Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse I
Efficace pour casser des échantillons durs et très difficiles, notamment les organismes possédant une matrice extérieure dure ou dense
226.84€ - 398.56€
Spécification
Type d’échantillon | Seeds, Spores, Animal Tissues, Plants, Soil, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood |
---|---|
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (application) | Isolement et purification d’acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique |
Matrice | Matrice de lyse I |
RNase | Sans RNase |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11442430
|
MP Biomedicals™
116918050 |
50 tubes de 2 ml |
226.84€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11452430
|
MP Biomedicals™
116918100 |
100 tubes de 2 ml |
398.56€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Taille des tubes : 2 ml
- Type d’échantillons : Tissus végétaux et animaux, bois, graines, sols et argiles très denses, insectes entiers, tiques, échantillons anciens et séchés, spores/rouilles fongiques de broyage à sec
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Composition de la matrice : Matrix I, contient des billes en zirconium jaune de 2 mm et une bille en céramique noire de 4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Seeds, Spores, Animal Tissues, Plants, Soil, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Isolement et purification d’acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique | |
Sans RNase |
Sans DNase | |
Matrice de lyse I |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.