Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel Hubbel, Mendel et Wakeman
Poudré
81.30€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | Carbonate de calcium 54,3 %, carbonate de sodium Ma gnesium 2,5 %, sulfate de magnésium Ma.7H2O 1,6 %, chlorure de sodium 6,9 %, chlorure de potassium 11,2 %, phosphate monopotassique 21,2 %, phosphate ferrique 2,050 %, iodure de potassium 0,008 %, sulfate de ganese Man.H2O 0,035 %, fluorure de sodium 0,1 %, cuivre potassium 0,017 %, sulfate de calcium 0,09 % |
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Formulation de régimes de recherche pour animaux |
Conditions de stockage | 15°C à 30°C |
Description
- Ce mélange minéral ne contient pas de zinc, est faible en manganèse et en phosphore et présente un rapport calcium-phosphore élevé.
- Conçu pour une utilisation dans les régimes alimentaires avec des niveaux de caséine relativement élevés.
Composition (ingrédients, quantité) :
- Carbonate de calcium, 54,300 %
- Carbonate de magnésium, 2,500 %
- Sulfate de magnésium•7H2O, 1,600 %
- Chlorure de sodium, 6,900 %
- Chlorure de potassium, 11,200 %
- Phosphate de potassium monobasique, 21,200 %
- Phosphate ferrique, 2,050 %
- Iodure de potassium, 0,008 %
- Sulfate de manganèse•H2O, 0,035 %
- Fluorure de sodium, 0,100 %
- Sulfate de potassium d’aluminium, 0,017 %
- Sulfate de cuivre•5H2O, 0,090 %
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
15°C à 30°C |
Carbonate de calcium 54,3 %, carbonate de sodium Ma gnesium 2,5 %, sulfate de magnésium Ma.7H2O 1,6 %, chlorure de sodium 6,9 %, chlorure de potassium 11,2 %, phosphate monopotassique 21,2 %, phosphate ferrique 2,050 %, iodure de potassium 0,008 %, sulfate de ganese Man.H2O 0,035 %, fluorure de sodium 0,1 %, cuivre potassium 0,017 %, sulfate de calcium 0,09 % | |
Formulation de régimes de recherche pour animaux |