Learn More
MP Biomedicals™ Guinea Pig Complement, 15mL
Marque: MP Biomedicals™ 08642836
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Immunoassay | |
15mL | |
2° to 8°C | |
Liquid |
Guinea Pig Complement | |
Guinea Pig | |
Guinea Pig |