Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de chèvre : Normal, stérile
Substitut adapté au SVF sur la plupart des lignées cellulaires et cultures primaires pour la recherche biomédicale
114.48€
Spécification
Certifications/Conformité | Règlementations américaines |
---|---|
Couleur | Rouge |
Contenu et stockage | -20°C |
Espèces | Chèvre |
Type de produit | Sérum de chèvre |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11450422
|
MP Biomedicals™
0219135680 |
Sérum de chèvre | 100 ml |
114.48€
100mL |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Spécification
Règlementations américaines | |
-20°C | |
Sérum de chèvre | |
Filtration à 0,2 μm | |
<20 mg/dl | |
6,5 à 8 |
Rouge | |
Chèvre | |
Stérile | |
Immunohistochimie | |
Non |