Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulin from Bovine Plasma
Purity: 98%
Marque:  MP Biomedicals™ 0219147880
Code produit. 11404712
  • 1897.40€ / 100g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
White, crystalline, lyophilized powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25mg/mL
The product is lyophilized, in normal Saline solution (25mg/mL, 0.9%NaCl)
g-Globulin from Bovine Plasma
100 g
0°C
Cell Biology and Analysis, Genomics, Molecular Biology
∽150000
6 to 8
Bovine Plasma
Lyophilized