Learn More
MP Biomedicals™ Kit Geneclean™ Turbo, 100 préparations
Pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques
Marque: MP Biomedicals™ 111102400
241.57 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit GeneClean™ Turbo est un kit flexible conçu pour purifier les fragments d’ADN d’une taille allant de 0,1 kb à 300 kb, à partir de gels d’agarose tamponnés avec du TAE ou du TBE, des réactions PCR et d’autres solutions enzymatiques. Il purifie les fragments plus grands grâce au nombre réduit de manipulations de l’ADN lié. Traitez avec le vide ou la centrifugation et gagnez du temps grâce à la conception brevetée du filtre Turbo.
Notes d’application
Le kit GENECLEAN™ Turbo est utilisé pour purifier les fragments d’ADN d’une taille allant de 0,1 kb à 300 kb, à partir de gels d’agarose, de réactions PCR et d’autres solutions enzymatiques. L’ADN purifié peut être utilisé dans des réactions enzymatiques, le séquençage conventionnel ou automatisé, le clonage et l’analyse microarray.
Énoncé d’utilisation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme. Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.
Applications clés
Purification de fragments d’ADN à partir de gels d’agarose, de réactions PCR | Élimination des protéines à partir de réactions enzymatiques
Spécification
Colonne de centrifugation Geneclean™ avec Turbo™ intégré | |
Isolement et purification d’acides nucléiques | |
Solution de sel Geneclean™ Turbo™ de 110 ml, solution de concentré de lavage Geneclean™ Turbo™ de 11 ml, 100 cartouches Geneclean™ Turbo™, 100 Geneclean™ | |
100 préparations |
Sécurité et traitement
- geneclean turbo kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine thiocyanate