Learn More
MP Biomedicals™ Régime sans matière grasse, modifié
La teneur totale en matières grasses est inférieure à 0,2 %
799.24€ - 1385.42€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | 20 % de caséine sans vitamine, 0,3 % de DL-méthionine, 60,2 % de saccharose, Alphacel, 15 % en vrac non nutritif, 3,5 % de mélange minéral AIN Plus MP, mélange de fortification pour régime vitaminique |
Format | Culot |
Conditions de stockage | 15°C à 30°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11487111
|
MP Biomedicals™
0296023810 |
10 kg |
799.24€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497111
|
MP Biomedicals™
0296023820 |
20 kg |
1385.42€
20kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le régime sans matière grasse a été utilisé pour étudier le métabolisme du cholestérol
- Disponible sous forme de granulés
- Caséine sans vitamine, 20,0 %
- DL-méthionine, 0,3%
- Saccharose, 60,2%
- Alphacel, en vrac non nutritif, 15 %
- Mélange minéral AIN (inférieur en grammes/kg de mélange minéral), 3,5 %
- Phosphate de calcium dibasique, 500 g
- Chlorure de sodium, 74 g
- Citrate de potassium monohydraté, 220 g
- Sulfate de potassium, 52 g
- Oxyde de magnésium, 24 g
- Carbonate de manganèse (43-48 % de Mn), 3,50 g
- Citrate ferrique (16-17 % de Fe), 6 g
- Carbonate de zinc (70 % de ZnO), 1,60 g
- Carbonate de cuivre (53-55 % de Cu), 0,30 g
- Iodate de potassium, 0,01 g
- Sélénite de sodium, 0,01 g
- Chrome potassium sulfate, 0,55 g
- Saccharose, en poudre fine, 118 g
- Mélange de fortification pour régime vitaminique Plus MP
Spécification
Alimentation animale | |
20 % de caséine sans vitamine, 0,3 % de DL-méthionine, 60,2 % de saccharose, Alphacel, 15 % en vrac non nutritif, 3,5 % de mélange minéral AIN Plus MP, mélange de fortification pour régime vitaminique | |
Culot | |
15°C à 30°C |