Learn More
MP Biomedicals™ Matrice rouge FastPROTEIN™
Lyse facile des cellules de levure pour libérer les protéines recombinantes
279.84€
Spécification
Tampon | Tampon de désagrégation des levures |
---|---|
Type de produit | Kit de matrice rouge |
Comprend | Matrice C, sphères de silice de 1 mm, 50 tubes de 2 ml, tampon de désagrégation des levures |
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
Capacité | 2 mL |
Requires: Instrument FastPrep™ ou désintégrateur à grande vitesse, microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml, des tubes de microcentrifugation (2,0 ml et 1,5 ml)
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11472400
|
MP Biomedicals™
116550600 |
50 préparations |
279.84€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Type de kit ou de dosage : isolement des protéines, mini-préparation
- Molécule à enrichir : Protéines
- Type d’échantillons : Levures et spores de levure
- Taille des tubes : 2 ml
- Composition de la matrice : Matrice C, sphères de silice de 1,0 mm
Spécification
Tampon de désagrégation des levures | |
Matrice C, sphères de silice de 1 mm, 50 tubes de 2 ml, tampon de désagrégation des levures | |
2 mL | |
FastProtein Red Matrix |
Kit de matrice rouge | |
15° à 30°C | |
Isolement et purification rapides des protéines à partir de cultures de levures |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.