Learn More
MP Biomedicals™ Matrice bleue FastPROTEIN™
Lyse facile des cellules bactériennes pour libérer les protéines recombinantes
343.00€
Spécification
Type de produit Kit de matrice bleue
Comprend Matrice B, silicate de zirconium 0,1 mm, tubes
Contenu et stockage 15° à 30°C
Capacité 2 mL
À utiliser avec (application) Isolement et purification rapides des protéines à partir de cultures bactériennes
Consulter d'autres spécifications
Requires: Instrument FastPrep™ ou désintégrateur à grande vitesse, microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml, des tubes de microcentrifugation (2,0 ml et 1,5 ml), 1 x tampon de lyse PBS ou souhaité
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11452400
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
116550400
50 préparations
343.00€
50 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
  • Type de kit ou de dosage : isolement des protéines, mini-préparation
  • Molécule à enrichir : Protéines
  • Type d’échantillons : bactéries, Gram +/-
  • Taille des tubes : 2 ml
  • Composition de la matrice : matrice B, silicate de zirconium 0,1 mm
Spécification
Spécification
Kit de matrice bleue
15° à 30°C
Isolement et purification rapides des protéines à partir de cultures bactériennes
Matrice B, silicate de zirconium 0,1 mm, tubes
2 mL
FastProtein Blue Matrix
Documents
Product Certifications
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.