Learn More
MP Biomedicals™ Accessoires FastPrep - Bouchons
Bouchon à vis coloré avec joint torique
Marque: MP Biomedicals™ 115065005
349.79 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Applications : Les bouchons bleus s’adaptent aux tubes EMPTY FASTPREP et sont utilisés dans les systèmes Fastprep pour contenir l’échantillon lors de l’homogénéisation. Disponibles séparément pour les utilisateurs qui souhaitent remplir leurs propres tubes de matrice de lyse.
Description du produit : Les tubes de la matrice de lyse B ont des bouchons bleus qui se trouvent dans le kit Fast RNA Pro Blue et sont utilisés pour l’isolement de l’ARN total des bactéries à gram-positif et gram-négatif.
Utilisation recommandée : À utiliser avec des tubes FastPrep vides. Ajoutez de l’échantillon au tube vide, ajoutez le matériau de la matrice de lyse et le tampon de lyse appropriés, puis appliquez le bouchon. Traitez à l’aide d’un instrument FastPrep ou d’un autre batteur à billes pour lisser, broyer ou homogénéiser l’échantillon.
Stocker à température ambiante (15 à 30°C).
Spécification
2 mL | |
12.8 mm | |
0.24 in. |
Blue | |
1 000/paquet |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.