Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Monohydrate
180.20€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires |
Conditions de stockage | 15°C à 30°C |
Description
Le dextrose monohydraté est un sucre naturel commun impliqué dans des procédés tels que la production d’énergie, la glycosylation et la formation de glycanes qui fournissent une structure aux cellules. Il est impliqué dans un processus préjudiciable dans les cellules appelé glycation. Il est utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires.Formule : C6H12O6•H2O
Poids de la formule : 198,18
N° CAS : 14431-43-7
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
Utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires | |
15°C à 30°C |