Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU, milieux en poudre
Exclusion d’un mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour les milieux de croissance de S. cereviseae
92.43€ - 674.16€
Spécification
Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
Forme | Poudre |
Type de produit | CSM-HIS-LEU |
Formule | Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 0 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 0 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-valine 140 mg/l |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317919
|
MP Biomedicals™
114520412 |
10 g |
92.43€
10g |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11327919
|
MP Biomedicals™
114520422 |
100 g |
674.16€
100g |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Formule
- Ajouter 0,67 g de CSM-His-Leu à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu à perte double défini synthétique complet
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Poudre | |
Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 0 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 0 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-valine 140 mg/l |
15°C à 30°C | |
CSM-HIS-LEU | |
Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4 ans