Learn More
MP Biomedicals™ Complément, cobaye purifié, 5 ml
Convient à une utilisation dans les titrations hémolytiques et les dosages de cytotoxicité, ainsi qu’à une régulation des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, le test d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation
Marque:  MP Biomedicals™ 0855854
139.92 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11444235
  • 150.52€ / 5mL
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2° à 8°C
Complément de cobaye
5 mL