Learn More
MP Biomedicals™ Complément, cobaye purifié, 1 ml
Marque:  MP Biomedicals™ 0855852
Code produit. 11434235
  • 38.16€ / 1mL
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2° à 8°C
Complément de cobaye
1 mL