Learn More
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™, poudre
Rendement plasmidique supérieur grâce à une croissance cellulaire améliorée
Marque:  MP Biomedicals™ 113000175
Code produit. 11353199
  • 138.86€ / 1L
Expédition estimée: 21-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéal pour les cultures de nuit ou pendant le week-end, le milieu CIRCLEGROW est un milieu de croissance bactérienne très riche qui produit jusqu’à trois fois plus d’ADN plasmide qu’un milieu de croissance traditionnel. Le milieu CIRCLEGROW est constitué d’une source de protéines et d’acides aminés, d’un tampon biologique et d’une source de carbone complexe qui est métabolisée à un taux beaucoup plus lent que le glucose, prolongeant ainsi le cycle cellulaire et empêchant la mort cellulaire pendant la phase logarithmique de la croissance.
  • Les cellules cultivées avec le milieu CIRCLEGROW restent en bonne santé pendant plus de deux jours et continuent de se diviser lentement après la fin de la phase de logarithmique de croissance
  • Réduit le temps de travail et de préparation
  • Les cultures n’ont pas besoin d’être surveillées en permanence par des mesures de diamètre externe dues à la croissance cellulaire post-logarithmique progressive
  • Obtenez des rendements élevés d’ADN plasmide à partir de plus petits volumes de culture et laissez les cultures en toute confiance pendant la nuit ou pendant le week-end
  • Les capsules représentent la forme la plus pratique de ce milieu de croissance unique
  • Le CIRCLEGROW pré-mélangé est également disponible en sachets à usage unique, en capsules et en liquide stérile
Formule
  • MP113000165 : Comprend dix sachets de 20 g. Ajoutez le contenu d’un sachet à 500 ml d’eau purifiée.
  • MP113000175 : Comprend dix sachets de 40 g. Ajoutez le contenu d’un sachet à 1 l d’eau purifiée.
  • MP113000185 : Comprend cent sachets de 20 g. Ajoutez le contenu d’un sachet à 500 ml d’eau purifiée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15° à 30°C
Stérile
10 x 1 L
Milieux de culture bactérienne
6,9