Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase d’Aspergillus niger
La cellulase d’Aspergillus niger catalyse l’hydrolyse des les liaisons endo-1,4-β-D-glycosidiques dans la cellulose, la lichénine, le glucane d’orge et les cellooligosaccharides cellotriose en cellohexaose
Marque:  MP Biomedicals™ 0215058380
296.23 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11467881
  • 383.00€ / 100g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La cellulase désigne un groupe d’enzymes qui agissent ensemble pour hydrolyser la cellulose. Les b-glucosidases, y compris le cellobiose, sont principalement actives sur les hydrolysats de cellulose à poids moléculaire réduit.
  • Numéro CAS : 9012-54-8
  • Numéro EC : 232-734-4
  • Numéro MDL : MFCD00081510
  • Format : Poudre bronze
  • Activité spécifique : >60000U/g
  • Facilement soluble dans l’eau
  • Activité étrangère : Salmonella négative
  • PH optimal : 4,2 à 5,2
La cellulase est utilisée dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de l’industrie textile, de l’industrie des pâtes et papiers et de la transformation commerciale des aliments dans le café
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
>60 000 U/g
4,2 à 5,2
4°C
100 g
Poudre
Brun clair
La cellulase est utilisée pour la transformation des aliments commerciaux dans l’industrie du café, du textile et dans les détergents à lessive, les applications pharmaceutiques, la fermentation de la biomasse dans les biocarburants
Aspergillus niger
Cellulase
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Cellulase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cellulase