Learn More
MP Biomedicals™ Hydrolysat acide de caséine
Digestion acide sulfurique de caséine
268.00€ - 600.00€
Spécification
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
---|---|
Type de produit | Amicase |
Code produit | Marque | pH | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | pH | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11426131
|
MP Biomedicals™
0219102301 |
5 à 7 | 1 lb. |
268.00€
1lb |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11493230
|
MP Biomedicals™
0210129105 |
5 à 7 | 5 lb. |
600.00€
5lb |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Teneur en sel inférieure à celle de l’acide chlorhydrique. Essentiellement sans tryptophane ; pH 5,0 (2 % de sol.). Azote env. 13,0 % ; azote aminé env. 9,2 %.
Spécification
15° à 30°C | |
Amicase |