Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de liaison
Suspension de silice qui lie l’ADN des lysats pour une purification plus poussée
Marque: MP Biomedicals™ 116540408
188.01 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisée pour extraire l’ADN génomique des plantes, des animaux, des bactéries, des levures, des algues et des champignons, des échantillons de sol et d’environnement. La matrice de liaison est un composant inclus dans FastDNA et tous les kits de centrifugation FastDNA et est utilisée pour lier l’ADN d’un lysat. Une fois liés, les impuretés et les inhibiteurs sont lavés à l’aide de la solution SEWS-M. L’ADN pur qui en résulte est ensuite élué à partir de la matrice de liaison avec une solution d’élution ou de l’eau DDI.
Spécification
Seeds, Spores, Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Feces, Food, Fungi, Plants, Roots, Soil, Wastewater, Yeast | |
Préparation des échantillons ; lyse des échantillons ; & purification et isolement des acides nucléiques ; biologie moléculaire ; expression génétique ; analyse microbiologique ; fonction génétique ; régulation génétique | |
2 x 30 ml |
FastPrep-24 ; FastPrep120 ; FastPrep-96 ; SuperFastPrep-1 | |
Matrice de liaison | |
Up to 500 mg Per Prep |
Sécurité et traitement
- Binding Matrix
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.