Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinine
Marque: MP Biomedicals™ 0219455980
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cell dissociation reagent isolated from bovine lung. Lyophilized.
Spécification
4°C | |
Trypsin inhibitor | |
5 to 7 | |
Bovine lung |
Powder | |
Sterile | |
100 mg |