Learn More
MP Biomedicals™ Régime semi-purifié AIN-76C
Rat ou souris
832.10€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | Caséine purifiée à haute teneur en nitro de 20 %, DL-méthionine de 0,3 %, Sucrose de 50 %, amidon de maïs de 15 %, Alphacel, Vrac non nutritif 5 %, huile de maïs 5 %, tartrate de choline 0,2 %, mélange minéral AIN, mélange de vitamines AIN 3,5 % |
Format | Culot |
À utiliser avec (application) | Maintien des colonies de souris et de rats dans le laboratoire de recherche |
Espèces | Rat, souris |
Description
Le régime AIN-76 avec la quantité de vitamine K a augmenté 10 fois (à 500 μg/kg de régime).
Spécification
Alimentation animale | |
Culot | |
Rat, souris |
Caséine purifiée à haute teneur en nitro de 20 %, DL-méthionine de 0,3 %, Sucrose de 50 %, amidon de maïs de 15 %, Alphacel, Vrac non nutritif 5 %, huile de maïs 5 %, tartrate de choline 0,2 %, mélange minéral AIN, mélange de vitamines AIN 3,5 % | |
Maintien des colonies de souris et de rats dans le laboratoire de recherche | |
15°C à 30°C |