Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral AIN-76
Poudré
94.76€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | Calcium Phosphate Dibasic 500 g, Sodium Chloride 74 g, Potassium Citrate Monohydrate 220 g, Potassium Sulfate 52 g, Ma gnesium Oxide 24 g, Man ganese Carbonate 3.5 g, Ferric Citrate 6 g, Zinc Carbonate 1.6 g, Cupric Carbonate 0.3 g, Potassium Iodate 0.01 g, Sodium Selenite 0.01 g, Chromium Potassium Sulfate 0.55 g, Sucrose, finely powdered 118 g |
Format | Poudre |
Espèces | Rat, souris |
Conditions de stockage | 15°C à 30°C |
Description
Composition (ingrédients, quantité) :
- Chlorhydrate de thiamine, 0,6 g
- Riboflavine, 0,6 g
- Chlorhydrate de pyridoxine, 0,7 g
- Acide nicotinique, 3,0 g
- Pantothénate de D-calcium, 1,6 g
- Acide folique, 0,2 g
- D-Biotine, 0,02 g
- Cyanocobalamine (vitamine B12), 0,001 g
- Prémélange de palmitate de rétinyle (vitamine A) (250 000 UI/gm), 1,6 g
- Acétate de DL-a-tocophérol (250 UI/gm), 20,0 g
- Cholécalciférol (vitamine D3, 400 000 UI/gm), 0,25 g
- Ménaquinone (vitamine K2), 0,005 g
- Saccharose, en poudre fine, 972,9 g
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
15°C à 30°C |
Calcium Phosphate Dibasic 500 g, Sodium Chloride 74 g, Potassium Citrate Monohydrate 220 g, Potassium Sulfate 52 g, Ma gnesium Oxide 24 g, Man ganese Carbonate 3.5 g, Ferric Citrate 6 g, Zinc Carbonate 1.6 g, Cupric Carbonate 0.3 g, Potassium Iodate 0.01 g, Sodium Selenite 0.01 g, Chromium Potassium Sulfate 0.55 g, Sucrose, finely powdered 118 g | |
Rat, souris |