Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de VISTA / B7-H5 / PD-1H de souris
Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H quantitates mouse VISTA/B7-H5/PD-1H in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EM74RBX5
Description
Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H quantitates mouse VISTA/B7-H5/PD-1H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse VISTA/B7-H5/PD-1H.
Le VISTA (V-domain Ig containing suppressor of T-cell activation, Ig de domaine V contenant un suppresseur de l’activation des cellules T), également connu sous le nom de B7-H5 ou PD-1H, est un produit du gène VSIR. Bien que le VISTA présente une homologie de séquence avec le PD-L1, il a un schéma d’expression différent. Chez la souris et chez l’homme, le VISTA est exprimé de façon prédominante sur les cellules hématopoïétiques ayant les densités les plus élevées sur les cellules myéloïdes et à des concentrations plus faibles sur les cellules T. Il est généralement absent sur les cellules B. Il a été démontré que le VISTA exprimé par des cellules présentant des antigènes supprime directement la prolifération et la production de cytokine des cellules T CD4 et CD8, ce qui en fait une cible pour l’immunothérapie contre le cancer. Les ligands rapportés du VISTA incluent CD28H, VSIG-3 et VSIG-8.
Spécification
4632428N05Rik ; B7H5 ; B7-H5 ; C10orf54 ; cadre de lecture ouvert du chromosome 10 54 ; DD1alpha ; domaine de mort 1alpha ; Dies1 ; différenciation des ESC 1 ; GI24 ; PD-1 H ; homologue PDCD1 ; PD-H1 ; récepteur plaquettaire Gi24 ; PP2135 ; gène RIKEN cDNA 4632428N05 ; SIPS1 ; sisp-1 ; protéine sécrétée induite par le stress-1 ; UNQ730/PRO1412 ; suppresseur de l’Ig du domaine V de l’activation des cellules T ; VISTA ; récepteur immunorégulateur contenant le domaines d’ensemble V ; récepteur immunorégulateur d’ensemble V ; Vsir ; suppresseur contenant le domaine d’immunoglobulines semblable à V de l’activation des cellules T. | |
3 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
VSIR | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
3 à 600 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q9D659 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl | |
VISTA | |
4 h 45 min |