Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ TNF alpha de souris eBioscience™ Kit
Conçu pour une mesure exacte et précise des niveaux de protéines alpha TNF de souris à partir d’échantillons, y compris le sérum, le plasma, l’homogénat tissulaire, le liquide de lavage et les surnageants de culture cellulaire. Les récepteurs TNF Alpha de type I ou II avec excédent soluble de 1000x n’interfèrent pas dans la reconnaissance du TNF alpha de souris.
Marque: Invitrogen™ 88-7324-76
521.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Contient de l’azoture
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes:
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT.Cet ensemble Ready-Set-Go!Le kit ELISA peut contenir un tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre [0,22 uM] ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 part du tampon 10X dans 9 parts de dH20).
- Diluant de dosage.Concentré 5X
- Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Description
Le kit ELISA non revêtu du facteur de nécrose tumorale alpha de souris (TNF-α) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs pré-appariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption (ELISA) enzymatiques quantitatifs pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du TNFα de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Souris TNF alpha ELISA Ready-SET-Go! Le jeu de réactifs (avec ou sans plaques de micropuits à liaison à haute affinité) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immunosorbants quantitatifs liés aux enzymes (ELISA)Spécification
P06804 | |
8 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CLMF,CLMF2,IL-12B,IMD28,IMD29,NKSF,NKSF2,CLMF,IL-12A,NFSK,NKSF1,P35 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
8-1,000 pg/ml | |
Biotine | |
Homogénats tissulaires, Liquide de lavage, Sérum, Surnageant, Tissue Homogenates | |
ELISA | |
21926 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non enduit avec plaques peut contenir un tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT (reconstituée avec 1 L avec du dH20 et filtre (0,22 μM)) ou un tampon d’enduisage ELISA 10X PBS (diluer 1 partie du tampon 10X dans 9 parties de dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86) | |
20 x 96 tests | |
Liquide de lavage, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl ; homogénat tissulaire, 100 μl | |
Facteur de nécrose tumorale alpha, tnf-a, tnf alpha | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche