Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA TNF alpha pour souris
Mesurez les niveaux de facteur alpha de nécrose tumorale de souris (TNFa) dans le sérum de souris et les échantillons de surnageant de culture cellulaire à l’aide de plaques à 96 puits.
Marque:  Invitrogen™ EMTNFA5
Code produit. 10657534
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Dosez les niveaux de TNFα (facteur de nécrose tumorale de souris alpha) dans les échantillons de sérum de souris et de surnageant de culture avec nos kits ELISA TNF alpha pour souris Thermo Scientific™.
Ces kits ELISA TNF alpha de souris utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-alpha, TNFα) dans des échantillons de 50 à 100 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent une ou plusieurs plaques en barrette à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Le kit de paires d’anticorps comprend les paires d’anticorps TNFα appariées et l’étalon TNFα uniquement. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.
  • Cible : TNFα de souris naturel et recombinant (facteur de nécrose tumorale alpha de souris)
  • Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque en barrette à 96 puits transparents
  • Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
  • Plage de dosage : 50 à 2 450 pg/ml
  • Sensibilité : < 9 pg/ml
  • Précision : CV intradosage < 10 % ; CV interdosage < 10 %
  • Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, sérum
  • Durée totale du dosage : 3 heures
  • Taille de l’échantillon : 50 μl
  • Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNα de souris ou TNFα humain. Cet ELISA présente une certaine réactivité croisée avec le TNFα de lapin et de macaque crabier dans les surnageants de culture
La plage de dosage et les autres valeurs indiquées ci-dessus concernent le kit de plaques préenduites ; voir la documentation du produit pour les valeurs spécifiques au kit de paires d’anticorps.
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats. Le kit de paires d’anticorps (précédemment appelé “Minikit”) contient uniquement des anticorps appariés et des étalons (sans plaques ni réactifs de détection).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 à 2450 pg/ml
Kits de dosage du TNF alpha de souris ELISA
Sérum, Surnageant de culture cellulaire
5 x 96 puits de microplaques
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Kit de 5 plaques
TNFa de souris naturelle et recombinante (alpha de facteur de nécrose tumorale de souris)
<9 pg/ml
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Aucune réaction croisée significative avec IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNa de souris or TNFa humain. Cet ELISA a une certaine réactivité croisée avec le lapin et le singe cynomologue TNFa dans les surnageants de culture
Concentré de streptavidine-HRP, 250 µl, Solution de substrat de TMB, 5 x 13 ml, Solution d‘arrêt, 55 ml, Diluant étalon, 55 ml, Recombinante lyophilisée TNF alpha Standard de souris, 5 flacons, Tampon de dilution HRP, 70 ml, Réactif pour anticorps biotinylé, 30 ml, Barrette à 96 puits TNF alpha anti-souris pré-enduite, 5 ea, Couvercles de plaque adhésive, 30 ea, Tampon de lavage 30X, 200 ml
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 %
50 μl
3 h