Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA non enduit de Th1/Th2 de souris
Kit ELISA non revêtu
Marque: Invitrogen™ 88-7711-44
Alert:
Contient de l’azoture
Includes:
- Anticorps de capture : Anticorps purifié et prétitré
- Anticorps de détection. Anticorps prétitré et conjugué à la biotine
- Standard. Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons
- Poudre de tampon de revêtement ELISA/ELISPOT. Cet ensemble Ready-Set-Go! ELISA peut contenir de la poudre tampon de revêtement ELISA/ELISPOT (reconstituée à 1 L avec dH20 et filtre [0,22 uM]) ou un tampon de revêtement 10X PBS ELISA [Diluer 1 partie 10X du tampon dans 9 parties dH20]).
- Diluant de dosage 5X concentré
- Enzyme de détection. Avidine HRP prétitrée
- Solution de substrat. Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Description
Le kit ELISA non revêtu Th1/Th2 pour souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs pré-appariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux protéiques de Th1/Th2 de souris (Interferon gamma, IL-2, IL-4 et IL-10). Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément. Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Les cellules T auxiliaires de type 1 (Th1) et les cellules T auxiliaires de type 2 (Th2) sont toutes deux une lignée de cellules T effectrices de CD4. Les cellules Th1 et Th2 sont impliquées dans la promotion de l’immunité à médiation cellulaire. Les cellules TH1 sécrètent des IFN gamma, IL-2, IL-10 et TNF alpha/bêta, qui sont nécessaires pour la défense de l’hôte contre les pathogènes viraux et bactériens intracellulaires. Les cellules TH2 sécrètent des IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 et IL-17E/IL-15, qui sont nécessaires à l’immunité humorale et jouent un rôle important dans la coordination de la réponse immunitaire aux agents pathogènes extracellulaires plus importants.Spécification
P01580,P04351,P07750,P18893 | |
IFN-gamma : 15 pg/ml ; IL-2 : 2 pg/ml ; IL-4 : 4 pg/ml ; IL-10 : 30 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFG, IFI | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
IFN-gamma : 15-2,000 pg/ml ; IL-2 : 2-200 pg/ml ; IL-4 : 4-500 pg/ml ; IL-10 : 30-4,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
15978, 16153, 16183, 16189 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non revêtu avec plaques peut contenir de la poudre tampon de revêtement ELISA/ELISPOT (Reconstituez dans 1 L avec dH20 et filtrez (0,22 µM)) ou un tampon de revêtement 10X PBS ELISA (diluez 1 partie de tampon 10X dans 9 parties dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons | |
96 dosages | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
IFNg, IL-10, IL-2, IL-4 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche