Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TARC (CCL17) de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMCCL17
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA pour TARC/CCL17 de souris quantifie la présence de TARC de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de TARC de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide pour TARC de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le ligand TARC (CCL17) appartient à la famille des chimiokines CC. Il s’agit d’une petite cytokine. Le gène est situé sur la branche q du chromosome 16, chez l’homme, avec d’autres chimiokines. Le TARC se lie spécifiquement aux cellules T et interagit avec les récepteurs de chimiokine CCR4 et CCR8. Il joue un rôle important dans le développement des cellules T dans le thymus ainsi que dans le transport et l’activation des cellules T matures.Spécification
NP_035462,2 | |
4 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
20295 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 h 45 min |
4,12-3000 pg/ml | |
4 pg/ml à 3000 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Éotaxine, Éotaxine-2, Ligand du Fas, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-Sélectine, Lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF de souris. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Abcd-2,Scya17,Scya17l,Tarc | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Abcd-2, Scya17, Scya17l, Tarc | |
1 h 20 min |