Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour PDGF-BB de souris/rat
KE10034 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour PDGF-BB de souris/rat doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de PDGF-BB de souris/rat endogène.
Marque: Proteintech™ KE10034-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le dosage reconnaît le PDGF-BB de souris/rat. Un anticorps spécifique au PDGF-BB de souris/rat a été pré-enduit sur les micropuits.
- La protéine PDGF-BB de souris/rat dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à PDGF-BB de souris/rat est ajouté pour détecter la protéine PDGF-BB de souris/rat capturée.
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
- La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- Le facteur de croissance dérivé des plaquettes (FDGP) appartient à la famille des facteurs de croissance composés de quatre ligands extracellulaires sécrétés, y compris les FDGP-A, B, C et D.
- Ces isoformes, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC et PDGF-DD, agissent via deux récepteurs tyrosine kinases, les récepteurs PDGF alpha et bêta. Les isoformes PDGF stimulent la croissance, la survie et la motilité des cellules mésenchymateuses et certains autres types de cellules.
- Elles ont d’importantes fonctions pendant le développement embryonnaire et dans le contrôle de l’homéostase tissulaire chez l’adulte. PDGF-BB est l’une des isoformes les plus récemment étudiées et joue un rôle important dans le développement du squelette.
- PDGF-BB stimule la contraction du gel de collagène à médiation cellulaire. PDGF-BB module la prolifération endothéliale et l’angiogenèse in vitro via les récepteurs PDGF bêta.
Spécification
NM_011057 | |
28,9 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Souris, rat | |
Souris/rat | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
62,5 à 4 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
18591 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P31240 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 96TEST Mouse/Rat PDGF-BB ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine