Learn More
Invitrogen™ Mouse Olfactomedin-1 ELISA Kit
Mouse Olfactomedin-1 quantitates mouse Olfactomedin-1 in serum, plasma, supernatant.
644.00€ - 5100.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | 1B426B ; AMY ; AW742568 ; D2Sut1e; protéine de neuroblastome ; protéine localisée ER liée à l’olfactomédine neuronale ; Noe1 ; Noel ; NOEL1 ; noéline ; Noéline 1 ; Noéline 2 ; NOÉLINe1 ; OlfA ; olfactomédine 1 ; protéine localisée ER liée à l’olfactomédine ; olfactomédine-1 ; OLFM1 ; pancortine ; pancortine 1 ; Pancortine 1-4 ; Pancortine3 |
---|---|
Plage de dosage | 0,084 à 20 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,084 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17145659
|
Invitrogen™
EM58RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17124913
|
Invitrogen™
EM58RB |
96 dosages |
644.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18597804
|
Invitrogen™
EM58RBX10 |
10 x 96 tests |
5100.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mouse Olfactomedin-1 quantitates mouse Olfactomedin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Olfactomedin-1.
The Olfactomedin family comprises a diverse group of secreted glycoproteins, which includes OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), tiarin, pancortin, gliomedin and mycocilin. These proteins are implicated in the development of the nervous system. Specifically, OLFM1 and OLFM2 expression is observed in the neural plate and neural crest, as well as in the cranial ganglia in mouse at E8-10, and later in brain tissue and in the zone of polarizing activity in the limb. Overexpression of OLFM1 causes an excess of neural crest emigrations and prolonged neural crest production. OLFM2 participates in the regulation of the development of the anterior nervous system. An Arg144Gln mutation in OLFM2 has been implicated as a possible cause for open-angle glaucoma (OAG).Spécification
1B426B ; AMY ; AW742568 ; D2Sut1e; protéine de neuroblastome ; protéine localisée ER liée à l’olfactomédine neuronale ; Noe1 ; Noel ; NOEL1 ; noéline ; Noéline 1 ; Noéline 2 ; NOÉLINe1 ; OlfA ; olfactomédine 1 ; protéine localisée ER liée à l’olfactomédine ; olfactomédine-1 ; OLFM1 ; pancortine ; pancortine 1 ; Pancortine 1-4 ; Pancortine3 | |
0,084 ng/ml | |
ELISA | |
O88998 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
OLFM1 | |
4 h 45 min |
0,084 à 20 ng/ml | |
Biotine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
OLFM1 | |
<10% | |
HRP | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |