Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ MCPT-1 (mMCP-1) de souris eBioscience™ Kit
Optimisé pour la mesure exacte et précise du MCPT-1 de souris dans les échantillons de sérum et de surnageant de culture tissulaire. La MCPT-1 (Protease-1 de mastocyte) est une β-chymase, un type de protéase sérine stockée et sécrétée de manière spécifique aux tissus par les mastocytes muqueux.
242.00€ - 544.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P11034 |
---|---|
Plage de dosage | 120-15,000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 120 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15387697
|
Invitrogen™
88-7503-22 |
2 x 96 tests |
242.00€
1 kit |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15551167
|
Invitrogen™
88-7503-86 |
10 x 96 tests |
544.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de MCPT-1 (mMCP-1) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de MCPT-1 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le kit de réactifs MCPT-1 Ready-SET-Go!™ de souris comprend tous les tampons et réactifs nécessaires pour réaliser des dosages immuno-enzymatiquesSpécification
P11034 | |
120 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10 | |
HRP | |
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Mouse Mast Cell Protease-1 | |
1 h 45 min |
120-15,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
17224 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaques à 96 puits : Plaque à fond plat Corning Costar (incluse avec les numéros de catalogue se terminant par -22 et -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche