Learn More
Invitrogen™ Mouse LAP/TGFb ProQuantum Immunoassay Kit
The ProQuantum Mouse LAP/TGFbeta Immunoassay Kit is designed to provide quantitative measurements of mouse LAP/TGFbeta in small sample volumes.
Marque: Invitrogen™ A463425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
- High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
- Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
- Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
- No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
Spécification
DEC ; DPD1 ; LAP ; peptide associé à la latence ; facteur de croissance prépro-transformant bêta-1 ; protéine régulatrice ; TGFb ; TGFb1 ; TGFb-1 ; TGFbeta ; TGF-bêta 1 ; TGFbeta1 ; TGF-bêta1 ; TGF-bêta-1 ; Transformation du facteur de croissance bêta 1 ; transformation du facteur de croissance bêta-1 ; transformation du facteur de croissance bêta-1 ; transformation du facteur de croissance bêta 1 ; transformation du facteur de croissance bêta 1 | |
<0,03 ng | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P04202 | |
Tampon de dilution d’essai Antibody-Conjugate Antibody-Conjugate B Tampon de dilution antibody-Conjugate Standard Master Mix ligase | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
-20°C | |
30 min |
0,032 à 2500 ng/mL | |
ELISA | |
Instruments qPCR | |
TGFB1 | |
5 x 96 tests | |
Sérum, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl | |
LAP | |
2 h |