Learn More
Invitrogen™ Insulin Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMINS
611.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21957" pour bénéficier de cette offre.
Description
The Mouse Insulin ELISA quantitates Ms Insulin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Insulin. Principle of the method The Mouse Insulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’insuline est une hormone peptidique sécrétée par les cellules bêta des îlots pancréatiques. Elle régule le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides en améliorant le transport membranaire du glucose, des acides aminés et de certains ions. Elle stimule aussi le stockage du glycogène, la formation des triglycérides et la synthèse des protéines et des acides nucléiques. L’insuline est un polypeptide de l’acide-amino 51 produit à partir d’un peptide précurseur, la proinsuline. La proinsuline est clivée post-translationnellement en deux chaînes (peptide A et peptide B) qui sont liées de façon covalente via deux liaisons disulfures et une molécule de peptide C. La carence en insuline entraîne le diabète sucré, l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans la population globale. L’insuline est également présente dans les tumeurs d’origine de cellules B telles que l’insulinome.
Spécification
P01325 | |
5 μUI/ml | |
Kit ELISA d’insuline, 96 dosages, 1 kit, espèces souris, famille de protéines réceptrices et hormones, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique conçu pour la quantification et la détection d’insuline dans des échantillons | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Hormones & récepteurs | |
Cet anticorps de la paire ELISA détecte l’insuline de souris, humaine, de rat, porcine et bovine. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Ins-1, Ins2-rs1 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes à 96-puits préchargées d‘insuline anti-rat, étalon d‘insuline de rat recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage C, diluée de dosage, Plaque de barrettes à 96-puits pré-enduites d‘insuline anti-rat, étalon d‘insuline de rat recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient 0,2 M d’acide sulfurique, diluant de dosage C, diluant de dosage | |
96 dosages | |
Endocrinologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
6,25-400 μIU/ml | |
5 μIU/ml à 400 μIU/ml | |
Insuline de souris, humaine, de rat, porcine et bovine | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
16333 | |
Souris | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Ins-1, Ins2-rs1 | |
1 heures 20 min |