Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-5 pour souris Kit
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Marque: Invitrogen™ 88-7054-86
Alert:
Contient de l’azoture
Includes:
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement 10X.Tampon pour le placage de l’anticorps de capture
- Diluant ELISA / ELISPOT 5X.Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
- Enzyme.Avidine-HRP prétitrée
- Substrat.Solution TMB 1X
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-5 (IL-5) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-5 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’IL-5 est une cytokine qui agit comme facteur de croissance et de différenciation pour les cellules B et les éosinophiles. La cytokine IL-5 est un régulateur principal de l’éosinopoïèse, de la maturation et de l’activation des éosinophiles. La production élevée de cette cytokine serait liée à l’asthme ou aux syndromes hypéréosinophiles. Le récepteur de la cytokine IL-5 est un hétérodimère, dont la sous-unité bêta est partagée avec les récepteurs de l’interleukine 3 (IL3) et du facteur de stimulation des colonies 2 (CSF2 / GM-CSF). L’IL-5, ainsi que ceux de l’interleukine 4 (IL4), de l’interleukine 13 (IL13) et du CSF2, forment un groupe de gènes cytokines sur le chromosome 5. L’IL-5, IL4 et IL13 sont régulés de manière coordonnée par des éléments de régulation à longue portée, répartis sur 120 kilobases sur le chromosome 5q31.
Spécification
P04401 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP-1,MCP1,SCYA2,SMC-CF | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Liquide de lavage, Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
16191 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
10 x 96 tests | |
Liquide de lavage, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-5 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche