Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-18 souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS618-3TEN
Includes:
- Sachet(s) en aluminium contenant une microplaque recouverte d’un anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-18 de souris
- Anticorps monoclonal anti-IL-18 de souris conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon d’IL-18 de souris lyophilisé, 4 ng/ml après reconstitution
- Diluant pour échantillon
- Tampon d’essai concentré 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Tampon de lavage concentré 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA d’interleukine-18 de souris (IL-18 de souris) quantifie l’IL-18 de souris dans le sérum de souris, le plasma ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-18 de souris naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour IL-18 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène est une cytokine pro-inflammatoire. Cette cytokine peut induire la production d’IFN gamma des cellules T. La combinaison de cette cytokine et de l’IL12 a été démontrée pour inhiber la production d’IgE et d’IgG1 dépendants de l’IL4 et pour améliorer la production d’IgG2a de cellules B. La protéine de liaison de l’IL-18 peut interagir spécifiquement avec cette cytokine et ainsi réguler négativement son activité biologique.
Spécification
P70380 | |
19,0 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Igif,Il-18 | |
2.2% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
3 heures 10 min. |
31,3-2,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
16173 | |
2.2% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Interleukine-18, facteur dʼinduction de lʼinterféron-gamma | |
1 heures 20 min |