Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IgE de souris eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu
Marque: Invitrogen™ 88-50460-88
Includes:
- Concentrat d’anticorps de capture
- Concentrat d’anticorps de détection
- Contrôle d’isotype IgE de souris (standard), lyophilisé, 500 ng/ml après reconstitution
- Concentrat de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
- Concentrat de tampon de dosage A (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Streptavidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
- Plaque à 96 puits incluse avec le produit réf.se termine par des suffixes -22, -76, -86
Description
Le kit ELISA non revêtu d’immunoglobuline E de souris (IgE) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IgE murine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IgE est l’une des cinq classes d’immunoglobulines présentes chez les mammifères. Les monomères sont composés de deux chaînes lourdes (epsilon), avec quatre domaines constants de type 4 lg, et deux chaînes légères. L’IgE joue un rôle essentiel dans l’hypersensibilité de type I (réactions allergiques telles que le rhume des foins, l’asthme, l’urticaire, le choc anaphylactique) en se liant aux récepteurs Fc sur les basophiles et les mastocytes. La réticulation des IgE liées aux récepteurs Fc induit une dégradation des mastocytes et des basophiles qui favorisent les manifestations allergiques. L’IgE est également importante fonctionnellement pour l’immunité contre les parasites.
Spécification
4-250 ng/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 50 μl | |
Immunoglobuline E | |
1 h 45 min |
4 ng | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |