Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IFN alpha de souris
Kit ELISA sandwich
634.00€ - 3950.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01572 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 7,48 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Supernatant |
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IFN-alpha
Biotin-Conjugate anti-mouse IFN-alpha monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IFN-alpha Standard lyophilized, 4000pg/mL upon reconstitution
Calibrator Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13131204
|
Invitrogen™
BMS6027 |
96 dosages |
634.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15571997
|
Invitrogen™
BMS6027TEN |
10 x 96 tests |
3950.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15944214
|
Invitrogen™
BMS6027TWO |
2 x 96 tests |
868.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’ELISA de l’interféron de souris alpha (Ms IFNα) quantifie le MS IFNα dans le sérum de souris, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Ms IFNα naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA en sandwich en phase solide d’IFNα de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
Spécification
P01572 | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
15962 | |
7.2% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
RUO | |
Interféron alpha, leucocytaire IFN, LeIF D | |
1 heures 20 min |
7,48 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Ifa1 | |
3.7% | |
HRP | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
3 heures 10 min. |
Usage exclusivement réservé à la recherche