Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ GM-CSF pour souris eBioscience™ Kit
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des niveaux de protéines GM-CSF chez la souris à partir d’échantillons, notamment le sérum et les surnageants de culture cellulaire.
240.00€ - 544.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01587 |
---|---|
Plage de dosage | 4-500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Alert:
Contient de l’azoture
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15551117
|
Invitrogen™
88-7334-86 |
10 x 96 essais |
544.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15531117
|
Invitrogen™
88-7334-22 |
2 x 96 tests |
240.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA du facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF) non enrobé de souris contient des paires d’anticorps préappariés, des plaques et des réactifs permettant de réaliser des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du GM-CSF de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’ensemble de réactifs GM-CSF ELISA Ready-SET-Go! de souris (avec ou sans microplaques à liaison haute affinité) contient les réactifs, les tampons et les diluants nécessaires pour effectuer des essais d’immuno-adsorption par enzyme liée (ELISA)Spécification
P01587 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFN-g,Ifg | |
HRP | |
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Facteur stimulant de la colonie de granulocytes et de macrophages, facteur stimulant la colonie, CSF12 | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
12981 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche