Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de G-CSF (CSF3) de souris
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMCSF3
Description
The Mouse G-CSF (CSF3) ELISA quantitates Ms G-CSF in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms G-CSF. Principle of the method The Mouse G-CSF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le G-CSF (facteur stimulant les colonies de granulocytes) est une cytokine naturelle qui stimule la production et la fonction antibactérienne des neutrophiles et des monocytes. Le G-CSF humain est une protéine de 18,8 kDa contenant des résidus de 175 acides aminés et une isoforme soluble du récepteur G-CSF a été décrite. La cytokine pléiotropique est produite par des monocytes activés, des macrophages, des cellules endothéliales, des fibroblastes, des astrocytes, des ostéoblastes et des cellules de moelle osseuse. Il a été démontré que le G-CSF a des effets spécifiques sur la prolifération, la différenciation et l’activation des cellules hématopoïétiques. Le G-CSF est également exprimé par différentes cellules transformées telles que les cellules cancéreuses et les cellules leucémiques myéloblastiques. Le G-CSF est encodé par deux séquences d’ADN distinctes, ce qui donne une isoforme du G-CSF de grande taille à activité élevée et une isoforme de petite taille à faible activité. Le G-CSF est hautement conservé parmi les espèces et il a été démontré qu’il exerce ses fonctions biologiques grâce à l’interaction avec son récepteur, exprimée à la surface des progéniteurs hématopoïétiques, des granulocytes neutrophiles et de certaines lignées cellulaires de carcinome. L’utilisation clinique du G-CSF a été approuvée pour plusieurs applications thérapeutiques, pour le traitement des infections néonatales, le traitement de l’infarctus aigu du myocarde, la transfusion de granulocytes chez les patients atteints de neutropénie, les infections graves et la septicémie, le traitement de la neutropénie auto-immune chronique, le traitement des leucémies myéloïdes aiguës, le syndrome de Sweet et le sida. De plus, il a été démontré que le G-CSF est un marqueur protéique pour différents carcinomes tels que le cancer de la vessie, et le dysfonctionnement de la protéine a été associé au syndrome de Kostmann.Spécification
P09920 | |
0,5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
12985 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
0,62-150 pg/ml | |
0,5 pg/ml à 150 pg/ml | |
Biotine | |
Cytokines & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Csfg,G-CSF,MGI-IG | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl ; sérum, 5 μl ; surnageant, 100 μl | |
RP23-395E10.4, Csfg, G-CSF, MGI-IG | |
1 heures 20 min |