Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ CCL2 (MCP-1) pour souris eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Marque: Invitrogen™ 88-7391-86
Alert:
Contient de l’azoture
Includes:
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement 10X.Tampon pour le placage de l’anticorps de capture
- Diluant ELISA / ELISPOT 5X.Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
- Enzyme.Avidine-HRP prétitrée
- Substrat.Solution TMB 1X
Description
Le kit ELISA non revêtu de la protéine chimiotactique des monocytes-1 (MCP-1)/CCL2 de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de la MCP-1 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
La MCP-1 (protéine chimiotactique monocytaire-1, CCL2) a un poids moléculaire prédéterminé d’environ 11 kDa, cependant, elle peut avoir un poids moléculaire plus élevé en raison de la glycosylation. La MCP-1 est membre de la famille des cytokines et joue un rôle important dans les processus d’immunorégulation et d’inflammation. Les signaux de la MCP-1 via les récepteurs couplés aux protéines G, CCR2 et CCR4, pour recruter des cellules T de la mémoire, des monocytes et des cellules dendritiques. La MCP-1 est liée à la progression tumorale, à l’angiogenèse et affiche une activité chimiotactique sélective envers les monocytes et les basophiles, mais pas envers les neutrophiles ou les éosinophiles. La MCP-1 est produite par divers types de cellules et est un puissant chimiotactique pour les monocytes, les lymphocytes T de la mémoire et les cellules tueuses naturelles (NK). De plus, la MCP-1 apparaît dans l’étiologie de plusieurs troubles immunitaires et est régulée pendant l’infection et l’inflammation. Bien que la MCP-1 soit un activateur puissant de basophiles, la protéine MCP-2 qui lui est associée stimule les éosinophiles et les basophiles. On a démontré que la MCP-3 avait la plus large influence. La MCP-1 a été impliquée dans la pathogenèse de maladies caractérisées par des infiltrats monocytiques, comme le psoriasis, l’arthrite rhumatoïde ou l’athérosclérose.
Spécification
P10148 | |
15 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-21,IL-22,IL-D110,IL-TIF,ILTIF,TIFIL-23,TIFa,zcyto18 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
15-2,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
20296 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Protéine chimiotactique des monocytes 1 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche