Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’Axl de souris
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMAXL
Beschreibung
The Mouse Axl ELISA quantitates Ms Axl in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Axl. Principle of the method The Mouse Axl solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’AXL (également connu sous le nom de récepteur de la tyrosine-protéine kinase UFO) est un récepteur de surface cellulaire. Le récepteur AXL transduit les signaux de la matrice extracellulaire dans le cytoplasme en liant des facteurs de croissance tels que le gène GAS6 (antigène 6 spécifique de l’arrêt de la croissance d’une protéine dépendante de la vitamine K). Il est impliqué dans la stimulation de la prolifération cellulaire. Ce récepteur peut également induire une agrégation cellulaire par liaison homophile. L’AXL est un régulateur essentiel de la métastase du cancer du sein induit par la transition épithéliale-mésenchymateuse.
Spezifikation
Q00993 | |
1 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
26362 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
1,0-250 pg/ml | |
1 pg/ml à 250 pg/ml | |
Biotine | |
Protéases, peptidases & inhibiteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL- 4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AI323647,Ark,Tyro7,Ufo | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl | |
AI323647, Ark, Tyro7, Ufo | |
1 heures 20 min |