Learn More
Brady™ Crochet de raccordement en polyéthylène moulé
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
69.60€ - 73.50€
Spécification
Quantité 36/paquet
Type Crochet de raccordement
Matériau Polyéthylène moulé
À utiliser avec (application) Utilisé pour fixer les longueurs de chaîne
Largeur (impériale) 2 in.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11791296
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
078259
Noir
69.60€
1 pack
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11781296
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
078257
Jaune
73.50€
1 pack
Expédition estimée: 02-01-2025
Description
  • Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Spécification
Spécification
36/paquet
Polyéthylène moulé
2 in.
Stanchion Accessories
Crochet de raccordement
Utilisé pour fixer les longueurs de chaîne
50 mm