Learn More
Morpholine, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
56.88€ - 172.86€
Identifiants chimiques
CAS | 110-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.12 |
Numéro MDL | MFCD00005972 |
Clé InChI | YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro |
CID PubChem | 8083 |
ChEBI | CHEBI:34856 |
Nom IUPAC | morpholine |
SMILES | C1COCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031984.36 |
500 g |
56.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031984.57 |
4 x 500 g |
172.86€
2000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Morpholine is used to make other chemicals, as a corrosion inhibitor, and in detergents. It is also used as solvent and optical brightener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-91-8 | |
87.12 | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
8083 | |
morpholine |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
CHEBI:34856 | |
C1COCCN1 |
Spécification
Morpholine | |
-5°C | |
1.007 g/mL | |
35°C (95°F) | |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
102549 | |
14,6277 | |
Soluble in water. | |
C1COCCN1 | |
87.12 | |
CHEBI:34856 | |
≤99.0% | |
Liquide |
110-91-8 | |
Incolore | |
129°C | |
Amine-like | |
1.454 | |
UN2054 | |
Hygroscopic | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
morpholine | |
8083 | |
87.12 | |
ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H226-H302-H312-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H311+H331-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :MORPHOLINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-815-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QD6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only