Learn More
Morpholine, 99,5 %, purifié par redistillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
72.36€ - 345.72€
Identifiants chimiques
CAS | 110-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.12 |
Numéro MDL | MFCD00005972 |
Clé InChI | YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro |
CID PubChem | 8083 |
ChEBI | CHEBI:34856 |
Nom IUPAC | morpholine |
SMILES | C1COCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11986831
|
Thermo Scientific Acros
433851000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
72.36€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11916841
|
Thermo Scientific Acros
433858000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
345.72€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-91-8 | |
87.12 | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
8083 | |
morpholine |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
CHEBI:34856 | |
C1COCCN1 |
Spécification
Morpholine | |
-5.0°C | |
126.0°C to 130.0°C | |
99.4% min. (GC) | |
1.4530 to 1.4550 | |
15,6362 | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
morpholine | |
8083 | |
2.23 mPa.s (20°C) | |
99.5% |
110-91-8 | |
0.9900g/mL | |
32°C | |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
0.99 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil | |
C1COCCN1 | |
87.12 | |
CHEBI:34856 | |
87.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-815-1
- Morpholine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.