Learn More
MOPSO, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tampons biologiques, plage de pH de 6,2 à 7,6
21.40€ - 805.01€
Identifiants chimiques
CAS 68399-77-9
Formule moléculaire C7H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 225.259
Numéro MDL MFCD00009629
Clé InChI NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
CID PubChem 109333
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11329628
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11319628
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.18
50 g
71.56€
50g
11309628
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.30
250 g
283.41€
250g
11339628
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.A1
1 kg
805.01€
1kg
Description
Description
It is an important raw material used intermediate used in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals. Also used as biological buffers, pH range 6.2-7.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
68399-77-9
225.259
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
109333
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
C7H15NO5S
MFCD00009629
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
Acide 2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
Spécification
MOPSO
276°C to 279°C
C7H15NO5S
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
109333
98%
68399-77-9
Poudre
MFCD00009629
Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
225.259
225.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 269-989-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante