Learn More
MOPS Sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473437
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Na ; analogue au MES utilisé dans l‘électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (523 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71119-22-7
Formule moléculaire C7H14NNaO4S
Numéro MDL MFCD00064350
Clé InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 3859613
Nom IUPAC sodium ; 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonate
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS sodium salt
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. (523 g/L (at 20°C).)
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
Poids moléculaire (g/mol) 231.24
Poids de la formule 231.25