Learn More
Sel de sodium MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | MOPS sodium salt |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MOPS, sodium salt