Learn More
Sel de sodium MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10391284
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71119-22-7
Formule moléculaire C7H14NNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 231.242
Numéro MDL MFCD00064350
Clé InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 3859613
Nom IUPAC sodium ; acide 3-morpholin-4-yl-propane-1-sulfonique
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS sodium salt
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Poids de la formule 231.25
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • MOPS, sodium salt