Learn More
Solution MOPS 10X, Fisher BioReagents™
Solution tampon MOPS prémélangée (pH = 7,0 ) à 10 une concentration X. Tampon de faible force ionique utilisé pour la séparation électrophorétique de l’ARN dénaturé au formaldéhyde
28.05€ - 38.79€
Identifiants chimiques
CAS | 1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00006183 |
Clé InChI | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid |
CID PubChem | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
Nom IUPAC | 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Description
Premixed MOPS buffer solution (pH = 7.0) at 10X concentration. A low ionic strength buffer used for electrophoretic separation of formaldehyde denatured RNA
Tampon de faible force ionique utilisé pour la séparation électrophorétique de l’ARNIdentifiants chimiques
1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
70807 | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Spécification
MOPS | |
1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2 | |
Exempt de DNase | |
C7H15NO4S | |
Protease free | |
3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
10X Solution, pH 7 | |
Liquide | |
Filtré sur 0,2 micron | |
MFCD00006183 | |
15, 6352 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium | |
70807 | |
10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 year
Recommended Storage : 4°C