Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solution tampon de 1,0M, pH 6,5
Code produit. 15494309
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a morpholino propanesulfonic acid buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MOPS est fréquemment utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est largement utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il est utilisé comme tampon d’acide morpholino-propanesulfonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
L’utilisation au-dessus de 20 mM dans les travaux de culture cellulaire de mammifères n’est pas recommandée. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 1.0 M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water.