Learn More
Solution de monométhylamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
51.20€ - 107.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12942155
|
Fisher Chemical
A 029 100 |
100 mL | Flacon |
51.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12952155
|
Fisher Chemical
A 029 250 |
250 mL | Flacon |
73.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12962155
|
Fisher Chemical
A 029 500 |
500 mL | Flacon |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
CH3NH3+ |
Spécification
Monomethylamine | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique | |
H2O |
1g/L | |
CH3NH3+ | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)